2,4,6-Tribromoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2301-25G T2301-5G
TCIAT2301-25GEA 131 EUR InStock
TCIAT2301-25G TCIAT2301-5G
2,4,6-Tribromoanisole ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tribromoanisole
Formule: C₇H₅Br₃O
MW: 344,83 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Point de fusion: 84…88 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00192510
Numéro CAS: 607-99-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&vid=c8a8932bc0cd282d451b591211354630d50a2277&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité