1-Méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 1-naphthyl ether
M0116-25G M0116-500G
TCIAM0116-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0116-25G TCIAM0116-500G
1-Méthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
1-Méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 271°C
Point de fusion: 6°C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003924
Numéro CAS: 2216-69-5
EINECS: 218-696-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&vid=8096099352a13a8ced925d6aaafd87f6941786ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité