o-Propyltoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Propyltoluene, 1-Methyl-2-propylbenzene
P0747-25ML P0747-5ML
TCIAP0747-25MLEA 990 EUR InStock
TCIAP0747-25ML TCIAP0747-5ML
o-Propyltoluène ≥98.0% (par GC)
o-Propyltoluène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Numéro MDL: MFCD00059246
Numéro CAS: 1074-17-5
EINECS: 214-037-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93cb8da6cd3c65627429bad519ae048937199066&vid=93cb8da6cd3c65627429bad519ae048937199066&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité