p-Cymène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0513-25ML C0513-500ML
TCIAC0513-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0513-25ML TCIAC0513-500ML
p-Cymène ≥95.0% (par GC)
p-Cymène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: –67.9 °C
Densité: 0,8573 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00008893
Numéro CAS: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&vid=28424df2791676891ccbec04b9953a1c10f1f481&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité