4-Méthylobenzophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1248-25G M1248-250G
TCIAM1248-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1248-25G TCIAM1248-250G
4-Méthylobenzophénone ≥95.0% (par GC)
4-Méthylobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
Point d'ébullition: 328°C
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008553
Numéro CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb005239a4a60d9e8505ba0b44f1e4e9dd119a06&vid=cb005239a4a60d9e8505ba0b44f1e4e9dd119a06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité