1-Méthylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0415-25ML M0415-500ML M0415-100ML
TCIAM0415-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAM0415-25ML TCIAM0415-500ML TCIAM0415-100ML
1-Méthylpyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0,799 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 3°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003173
Numéro CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&vid=415e86e1258b3058d9e0c924d7e8621be209b16c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité