4-Nitrochalcone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
N0839-25G N0839-5G
TCIAN0839-25GEA 182 EUR InStock
TCIAN0839-25G TCIAN0839-5G
4-Nitrochalcone ≥95.0% (par GC)
4-Nitrochalcone
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00007382
Numéro CAS: 1222-98-6
EINECS: 214-949-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c1e05b9957231040daee236cf337f05a99d5e73&vid=8c1e05b9957231040daee236cf337f05a99d5e73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité