Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Quaterphényle ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1':4',1'':4'',1'''-Quaterphenyl

Q0001-1G Q0001-25G Q0001-5G
TCIAQ0001-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAQ0001-1G TCIAQ0001-25G TCIAQ0001-5G
p-Quaterphényle ≥98.0% (par HPLC)
p-Quaterphényle


Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 517 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 308 °C
Numéro MDL: MFCD00003062
Numéro CAS: 135-70-6
EINECS: 205-213-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d61b5bd4616ab4696f39f6306243801d815b9c&vid=55d61b5bd4616ab4696f39f6306243801d815b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité