11-Bromo-1-undécanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1477-25G B1477-5G
TCIAB1477-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB1477-25G TCIAB1477-5G
11-Bromo-1-undécanol ≥97.0% (par GC)
11-Bromo-1-undécanol
Formule: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004752
Numéro CAS: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04b90aa29e16edaedb92af60ec69d50867f4d45b&vid=04b90aa29e16edaedb92af60ec69d50867f4d45b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité