Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,2-Tribromoéthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1420-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT1420-25G
2,2,2-Tribromoéthanol ≥98.0% (par GC)
2,2,2-Tribromoéthanol


Formule: Br₃CCH₂OH
MW: 282,76 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: 81 °C
Numéro MDL: MFCD00004671
Numéro CAS: 75-80-9
Merck Index: 12,09743
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/40/28995440.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité