2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
H0548-25G H0548-5G
TCIAH0548-25GEA 139 EUR InStock
TCIAH0548-25G TCIAH0548-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutane-1-ol
Formule: C₄H₃F₇O
MW: 200,06 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Densité: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004674
Numéro CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&vid=138bbbf0d89294fa0d50ebc05b4afc9cec9b566d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité