Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,3-Tribromobutane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1769-5GEA 141 EUR InStock
TCIAT1769-5G
2,2,3-Tribromobutane ≥96.0% (par GC)
2,2,3-Tribromobutane


Formule: H₃CBr₂CBrCHCH₃
MW: 294,81 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00039172
Numéro CAS: 62127-47-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/45/28995745.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité