2,2-Difluoroéthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4128-5G D4128-25G
TCIAD4128-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD4128-5G TCIAD4128-25G
2,2-Difluoroéthanol ≥98.0% (par GC)
2,2-Difluoroéthanol
Formule: C₂H₄F₂O
MW: 82,05 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: –28.2 °C
Densité: 1,296 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042248
Numéro CAS: 359-13-7
ONU: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&vid=10ac6dc447282caea9bb1ee4084dfabba822b20a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité