Acide 2,2-diméthylvalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylpentanoic acid
D2320-25ML D2320-5ML
TCIAD2320-25MLEA 426 EUR InStock
TCIAD2320-25ML TCIAD2320-5ML
Acide 2,2-diméthylvalérique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-diméthylvalérique
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Densité: 0,9189 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00021686
Numéro CAS: 1185-39-3
EINECS: 214-682-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35b7cb41a143d88c5ab61ce9bbe812253f89fbb6&vid=35b7cb41a143d88c5ab61ce9bbe812253f89fbb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité