Acide 2,2-diphénylpropionique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1778-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD1778-5G
Acide 2,2-diphénylpropionique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,2-diphénylpropionique
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point de fusion: 178 °C
Numéro MDL: MFCD00004189
Numéro CAS: 5558-66-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/51/28978551.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité