2,3,4-Triméthyl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
D2436-25G D2436-5G
TCIAD2436-25GEA 301 EUR InStock
TCIAD2436-25G TCIAD2436-5G
2,3,4-Triméthyl-3-pentanol ≥98.0% (par GC)
2,3,4-Triméthyl-3-pentanol
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD00048319
Numéro CAS: 3054-92-0
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&vid=5ff1df893e8320867117754cb6d87f1a25071280&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité