2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2318-1G T2318-5G
TCIAT2318-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT2318-1G TCIAT2318-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00061195
Numéro CAS: 104451-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&vid=f201dcf23284f41431bef4697b3ddc8ece961332&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité