2,3-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3892-1G D3892-5G
TCIAD3892-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD3892-1G TCIAD3892-5G
2,3-Difluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD04114143
Numéro CAS: 1513-66-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&vid=93b916641e56415bfbfb7bcb50fb15dad20b70f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité