2,3-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0593-25G D0593-250G
TCIAD0593-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD0593-25G TCIAD0593-250G
2,3-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…152 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004073
Numéro CAS: 92-44-4
EINECS: 202-156-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134ae5164be2a1eb4aef2b4b13e914f600acad54&vid=134ae5164be2a1eb4aef2b4b13e914f600acad54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité