2,4,6-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2320-1G T2320-5G
TCIAT2320-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT2320-1G TCIAT2320-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061197
Numéro CAS: 58551-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86d072535cd9e9c499eac950d274b33bedb3ac51&vid=86d072535cd9e9c499eac950d274b33bedb3ac51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité