2,4-Dibromopentane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1410-5GEA 175 EUR InStock
TCIAD1410-5G
2,4-Dibromopentane ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromopentane
Formule: H₃CBrCHCH₂BrCHCH₃
MW: 229,94 g/mol
Point d'ébullition: 40°C
Numéro MDL: MFCD00039176
Numéro CAS: 19398-53-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/53/28978253.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité