2,4-Dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2310-25G D2310-5G
TCIAD2310-25GEA 77 EUR InStock
TCIAD2310-25G TCIAD2310-5G
2,4-Dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00006061
Numéro CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19f72e9417fbe7aec4dcfe8b55985780b54b379f&vid=19f72e9417fbe7aec4dcfe8b55985780b54b379f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité