Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD1882-10GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD1882-10G
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000658
Numéro CAS: 72482-64-5
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/80/28978680.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité