2,4-Diméthyl-3-pentanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-ol
D2387-25ML D2387-500ML
TCIAD2387-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD2387-25ML TCIAD2387-500ML
2,4-Diméthyl-3-pentanol ≥99.0% (par GC)
2,4-Diméthyl-3-pentanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00008921
Numéro CAS: 600-36-2
EINECS: 209-993-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&vid=ef40bed8857a93b8c958c9ed17ad9e83038017e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité