2,4-Hexadiyne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0502-1G H0502-5G
TCIAH0502-1GEA 181 EUR InStock
TCIAH0502-1G TCIAH0502-5G
2,4-Hexadiyne ≥98.0% (par GC)
2,4-Hexadiyne
Formule: C₆H₆
MW: 78,11 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: –67.8 °C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00041617
Numéro CAS: 2809-69-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ad11d84e512e7c7f94f375922db6070ad5efaf0&vid=8ad11d84e512e7c7f94f375922db6070ad5efaf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité