Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D3406-25G D3406-5G
TCIAD3406-25GEA 117 EUR InStock
TCIAD3406-25G TCIAD3406-5G
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00009929
Numéro CAS: 35730-09-7
EINECS: 252-701-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&vid=39dc015ffd6e706e64ff282ecd0a3abac214c22d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité