Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide (2,5-difluorophényl)métaborique

Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane

033091-1G 033091-25G 033091-5G
FLUO033091-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033091-1G FLUO033091-25G FLUO033091-5G
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique


Formule: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863171
Numéro CAS: 193353-34-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité