2,5-Diméthyl-1,5-hexadiène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylhexa-1,5-diene
D0734-25ML D0734-5ML
TCIAD0734-25MLEA 168 EUR InStock
TCIAD0734-25ML TCIAD0734-5ML
2,5-Diméthyl-1,5-hexadiène ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthyl-1,5-hexadiène
Formule: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –75.6 °C
Densité: 0,743 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00008602
Numéro CAS: 627-58-7
EINECS: 211-003-3
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&vid=451ef518ea3504bc637429fdac5ef05953fa8913&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité