2,5-Diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2171-25ML D2171-500ML D2171-100ML
TCIAD2171-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAD2171-25ML TCIAD2171-500ML TCIAD2171-100ML
2,5-Diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006147
Numéro CAS: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c8c466f0f8007c07ffefde5e67d001e42d040ed&vid=2c8c466f0f8007c07ffefde5e67d001e42d040ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité