2,6-Di-tert-butylnaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2369-5G D2369-25G
TCIAD2369-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD2369-5G TCIAD2369-25G
2,6-Di-tert-butylnaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,6-Di-tert-butylnaphtalène
Formule: C₁₈H₂₄
MW: 240,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004110
Numéro CAS: 3905-64-4
EINECS: 223-461-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=881c5b109d7a4ea73051c785a711e096a582fe12&vid=881c5b109d7a4ea73051c785a711e096a582fe12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité