Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2064-25G D2064-500G D2064-100G
TCIAD2064-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2064-25G TCIAD2064-500G TCIAD2064-100G
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
MW: 209,46 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000662
Numéro CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&vid=4feb89aaa3979701564b7d4b733941aec51a03ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité