2,6-Difluorobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1907-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD1907-25G
2,6-Difluorobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
2,6-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point de fusion: 144…145,5 °C
Numéro MDL: MFCD00007972
Numéro CAS: 18063-03-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/05/28978705.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité