Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2798-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2798-25G
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,6-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00000659
Numéro CAS: 18063-02-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/60/28979960.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité