Theobromine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0178-25G T0178-500G T0178-100G
TCIAT0178-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT0178-25G TCIAT0178-500G TCIAT0178-100G
Theobromine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Theobromine
Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Densité: 1,419 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00022830
Numéro CAS: 83-67-0
EINECS: 201-494-2
Merck Index: 14,09282
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eff53f59620a1db183f5f7fa2b6d64fe205c5c9f&vid=eff53f59620a1db183f5f7fa2b6d64fe205c5c9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité