2,6-Dihydroxynaphtalène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Naphthalene-2,6-diol
D0956-25G D0956-5G
TCIAD0956-25GEA 238 EUR InStock
TCIAD0956-25G TCIAD0956-5G
2,6-Dihydroxynaphtalène ≥95.0% (par GC)
2,6-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004082
Numéro CAS: 581-43-1
EINECS: 209-465-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&vid=6949915e813308448f2b8b2397d06d507770656e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité