2,6-Diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1527-25G D1527-5G
TCIAD1527-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD1527-25G TCIAD1527-5G
2,6-Diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Diméthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 0,9647 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006148
Numéro CAS: 108-50-9
EINECS: 203-589-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1cfd176bdacf05c701d498c0b7dc51c1ce5ae7f&vid=b1cfd176bdacf05c701d498c0b7dc51c1ce5ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité