2,7-Dihydroxynaphtalène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0594-25G D0594-500G D0594-100G
TCIAD0594-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD0594-25G TCIAD0594-500G TCIAD0594-100G
2,7-Dihydroxynaphtalène ≥99.0% (par GC)
2,7-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004085
Numéro CAS: 582-17-2
EINECS: 209-478-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&vid=8374b746307ca163aee6b979346836218201e4e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité