(±)-2-Amino-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
A0684-25G A0684-500G
TCIAA0684-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0684-25G TCIAA0684-500G
(±)-2-Amino-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008095
Numéro CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
ONU: 3267
ADR: 8,III
Merck Index: 14,00427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&vid=4638e76639d53b81ce5b0536bd93e942aa986da7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité