2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-picoline5-Bromo-3-méthyl-2-pyridylamine
TCIAA2154-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA2154-1G TCIAA2154-5G
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-bromo-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068232
Numéro CAS: 3430-21-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/36/28930336.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité