2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1897-1G A1897-5G
TCIAA1897-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1897-1G TCIAA1897-5G
2-Amino-5-bromo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427660
Numéro CAS: 98198-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddd60303b0ffe097bc83bd1315dd76f20f275c9&vid=dddd60303b0ffe097bc83bd1315dd76f20f275c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité