6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1889-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAA1889-1G TCIAA1889-5G
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Amino-3-bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068230
Numéro CAS: 42753-71-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/77/28929977.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité