Amino-2-chloro-5-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0837-25G A0837-500G A0837-100G
TCIAA0837-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAA0837-25G TCIAA0837-500G TCIAA0837-100G
Amino-2-chloro-5-pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 129…131 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006324
Numéro CAS: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f81c37dd5283893c45a6d532540ebf5af27a25c9&vid=f81c37dd5283893c45a6d532540ebf5af27a25c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité