2-Amino-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1664-1G A1664-5G
TCIAA1664-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA1664-1G TCIAA1664-5G
2-Amino-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861120
Numéro CAS: 21717-96-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1363fe35f6160a3709837f78780a74468ce034bd&vid=1363fe35f6160a3709837f78780a74468ce034bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité