2-Amino-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 5-Iodo-2-pyridylamine
TCIAA1842-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1842-1G TCIAA1842-5G TCIAA1842-25G
2-Amino-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00160312
Numéro CAS: 20511-12-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/39/28929939.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité