2-Amino-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
A0732-25G A0732-500G
TCIAA0732-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA0732-25G TCIAA0732-500G
2-Amino-5-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 227,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006328
Numéro CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f8fd96855ac1267308e8f3ad9518db580909436&vid=2f8fd96855ac1267308e8f3ad9518db580909436&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité