2-Amino-6-bromopyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridylamine
TCIAA1529-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA1529-5G TCIAA1529-25G
2-Amino-6-bromopyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-6-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137843
Numéro CAS: 19798-81-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/17/28929617.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité