2-Amino-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 6-Méthyl-2-pyridylamine2-Amino-6-picoline
TCIAA0403-100GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0403-100G TCIAA0403-500G TCIAA0403-25G
2-Amino-6-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: 40…43 °C
Numéro MDL: MFCD00006331
Numéro CAS: 1824-81-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/38/28927838.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité