Anthranilate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0499-25ML A0499-500ML A0499-100ML
TCIAA0499-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0499-25ML TCIAA0499-500ML TCIAA0499-100ML
Anthranilate d'éthyle ≥99.0% (par GC)
Anthranilate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138°C
Numéro MDL: MFCD00007711
Numéro CAS: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af2cb03370f4ff17d397995152c04def89289014&vid=af2cb03370f4ff17d397995152c04def89289014&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité