Anthranilate de méthyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 2-Anthranilate, o-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-aminobenzoate
A0500-25ML A0500-500ML A0500-100ML
TCIAA0500-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0500-25ML TCIAA0500-500ML TCIAA0500-100ML
Anthranilate de méthyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Anthranilate de méthyle
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007710
Numéro CAS: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 14,06020
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1113874372c9f6a3db1cfebded19c11b90a5bba9&vid=1113874372c9f6a3db1cfebded19c11b90a5bba9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité