2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2763-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2763-1G TCIAB2763-5G
2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00234006
Numéro CAS: 40473-01-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/82/28934282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité